Learn More
Solución de tert-butóxido de potasio, 2 M (25 % p/p) en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
196.00€ - 493.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium tert-butoxide |
---|---|
CAS | 865-47-4, 96-47-9 |
Fórmula molecular | C4H9KO |
Fórmula lineal | (CH3)3COK |
Temperatura de inflamación | -11°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12675007
|
Thermo Scientific Acros
445831000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
196.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12685007
|
Thermo Scientific Acros
445838000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
493.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Potassium tert-butoxide | |
C4H9KO | |
-11°C | |
Solubility in water: reacts | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
0.86 |
865-47-4, 96-47-9 | |
(CH3)3COK | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potasio;2-metilpropan-2-olato | |
23665647 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8600g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Reacciona violentamente con el agua.
Puede formar peróxidos explosivos.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
- Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402-Almacenar en un lugar seco.
RUO – Research Use Only