Learn More
Solución de tert-butóxido de potasio, 2 M (25 % p/p) en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12685007 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12685007 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
12675007 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12685007 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445838000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    534.00€ / 800 ml
    Ahorro 41.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 96-47-9
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación -11°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.86
Densidad 0.8600g/mL
Fórmula molecular C4H9KO
Fórmula lineal (CH3)3COK
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
Peso molecular (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.