Learn More
Sulfato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073450
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Punto de ebullición 1689°C
Punto de fusión 1067°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dipotasio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo