Learn More
Potassium Oxalate Monohydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Oxalate Monohydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | (COOK)2 · H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3752576 |
Información de solubilidad | 10% Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.23g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de polietileno |