Learn More
Hexafluorofosfato de potasio, 95 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048808
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
17084-13-8
F6KP
184.062
MFCD00011412
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
23688904
potasio;hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
17084-13-8
F6KP
184.062
MFCD00011412
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
23688904
potasio;hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Potassium hexafluorophosphate is a soluble neutral salt used for synthesis. It is a source of the hexafluorophosphate anion, a non-coordinating anion that confers lipophilicity to its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hexafluorophosphate
Punto de fusión 575°C
Color Blanco
pH 3.0 to 7.0
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water (83.5mg/ml at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza ≤95%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.55 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..