Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
- ≥95 % para uso general en laboratorios.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Fluoride Dihydrate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | KF · 2H2O |
Número UN | UN1812 |
Nombre IUPAC | potassium dihydrate fluoride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.13g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Reactivo |
Envase | Frasco de polietileno |