Learn More
Xantato etílico de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11450313
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
140-89-6
C3H5KOS2
160.29
MFCD00004931
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
2735045
potasio; etoximetanoditioato
[K+].CCOC([S-])=S
140-89-6
C3H5KOS2
160.29
MFCD00004931
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
2735045
potasio; etoximetanoditioato
[K+].CCOC([S-])=S
Potassium ethyl xanthate is used as a reagent for extraction of metal ions into organic solvents and in the preparation of 2-mercapto benzimidazoles and 2-mercapto benzoxazoles by reacting with o-phenylenediamines and o-amino phenols respectively. It acts as a precursor in the production of unsymmetrical sulfides through cross-coupling reaction and as a floatation agent in the mining industry. It is involved in the determination of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method and the adsorption of colloidal dye disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El xantato etílico de potasio se utiliza como reactivo para la extracción de iones metálicos en disolventes orgánicos, y en la preparación de benzimidazoles de 2-mercapto y benzoxazoles de 2-mercapto al reaccionar con o-fenilenodiaminas y fenoles de o-amino respectivamente. Actúa como precursor en la producción de sulfuros asimétricos a través de la reacción de acoplamiento cruzado y como agente de flotación en minería. También participa en la determinación de cadmio en muestras de agua mediante un método radioquímico subestequiométrico y en la adsorción del colorante coloidal Azul Disperso 3 sobre tejidos de poliéster pretratado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium ethyl xanthate
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Densidad 1.558
pH 9 to 10
Temperatura de inflamación 205°C (401°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Unpleasant
Cantidad 500 g
Beilstein 3596974
Índice Merck 14,7696
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.3
Porcentaje de pureza 98%