missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patrón de conductividad ultrabaja de cloruro de potasio, 5 μS, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Descripción
El uso de soluciones estándar de conductividad garantiza que los instrumentos estén calibrados de forma adecuada para arrojar lecturas precisas. Al colocar las sondas en una solución con capacidad de transferencia identificada, es posible ajustar la configuración del equipo antes de realizar las pruebas. Las soluciones de KCI se utilizan para calibrar instrumentos de conductividad que leen directamente en microsiemens o milisiemens. El cloruro de potasio es una sal muy estable, además de una solución estándar de calibración internacional para la medición de la conductividad.
Especificaciones
CAS | 7447-40-7 |
Cantidad | 500 ml |
Color | Incolora |
Para utilizar con (equipo) | Conductímetro |
Fórmula molecular | ClK |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'