Learn More
Solución de bromuro de potasio, Honeywell™
Catalog Number 15664130
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Volumétrica, 0,1 M de KBr
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium bromide solution
CAS 7758-02-3
Cantidad 1 L
Fórmula molecular BrK
Fórmula lineal KBr
Número MDL MFCD00011358
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Afficher plus Afficher moins