Learn More
Potasio, 98 %, trozos, en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico en lata
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium |
Color | Gris |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | K |
Cantidad | 10 g |
Fieser | 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269 |
Índice Merck | 15, 7725 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 39.1 |
Envase | Frasco de plástico en lata |
Formulario | Trozos |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium