Learn More
Potasio, 98 %, trozos, en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico en lata
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347021 100 g Frasco de plástico 100 g
10216760 10 g Frasco de plástico en lata 10 g
10210903 50 g Frasco de plástico 50 g
10369233 500 g Tambor de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10347021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-7-7440
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Gris
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Formulario Trozos
Fórmula lineal K
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Índice Merck 15, 7725
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium