Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros con boquilla de porcelana Haldenwanger™ se han construido con porcelana optimizada de laboratorio.
Marca: Haldenwanger™ L 55/11/RAUH
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Descripción
Las superficies de molienda no están esmaltadas.Especificaciones
2400mL | |
Mortero | |
100mm | |
Mortero |
250mm | |
Porcelana | |
Con boquilla |