Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil bajo de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil bajo de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ L 79/0
Detalles adicionales : Peso : 0.01350kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Porcelana | |
20 ml | |
40mm | |
Crisol de fusión |