Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ 130/7
Detalles adicionales : Peso : 0.12784kg
Descripción
- Cubeta de porcelana de fondo redondo y forma poco profunda
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
350 ml | |
Forma redonda | |
65 mm |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
125 mm |