Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca:  Haldenwanger™ 131/7
Detalles adicionales : Peso : 0.12972kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12330699
  • 72.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.
Especificaciones
Especificaciones
350 ml
Redondo
52 mm
Porcelana
Cubeta de evaporación
125 mm