Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ 131/6
Detalles adicionales : Peso : 0.00940kg
Descripción
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.Especificaciones
250 ml | |
Redondo | |
50 mm |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
110 mm |