Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Brand: Haldenwanger™ 109/6
Additional Details : Peso : 1.24200kg
Description
- Cubeta de porcelana de fondo redondo y forma poco profunda
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Specifications
Forma redonda | |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
Boquilla | |
64 mm |
320 ml | |
Forma redonda | |
Laboratorios | |
Suave | |
160 mm |