Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar.La matriz de separación POP-6 está optimizada para la secuenciación estándar y el análisis de fragmentos.
Marca: Applied Biosystems™ 4393712
Detalles adicionales : Peso : 0.02270kg
Includes: La bolsa contiene 960 muestras del polímero.
Descripción
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en prácticos paquetes de bolsas fáciles de usar. La matriz de separación POP-6 está optimizada para secuenciación estándar y para análisis de fragmentos.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministra en paquetes de bolsas fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra.La matriz de separación POP-6 está optimizada para la secuenciación estándar y el análisis de fragmentos.
•Uso fácil:Preformulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
•Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): información importante fácil de rastrear, como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
•Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
•Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos.Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID/forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para ciertas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
960 Samples | |
Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización) | |
POP-6™ |