Learn More
Contec™ Toallitas Polywipe-C
Código de producto. p-7222332 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
150/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. 16574970
Marca: Contec™ PC99B/150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las toallitas Polywipe-C están hechas de 100 % poliéster tejido de peso estándar cortado a cuchilla para crear un borde suave.
El borde suave es ideal para su uso en superficies que son vulnerables a los arañazos. La toallita es resistente a productos químicos y excepcionalmente baja en partículas y residuos extraíbles, lo que las hace ideales para una limpieza delicada. Las toallitas se lavan y envasan en una sala limpia ISO Clase 4.
Características& Ventajas
  • Recomendado para entornos ISO Clase 5 a 8
  • El borde suave es ideal para su uso en superficies que son vulnerables a los arañazos.
  • Bajo contenido tanto de partículas como de extraíbles para reducir la posibilidad de contaminación
  • Su buena capacidad de absorción la hace compatible con muchos disolventes
  • Resistente a la abrasión y a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiar
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Cantidad de embalaje 150/bolsa, 10 bolsas/caja
Tela 1 capa