Learn More
Contec™ Toallitas Polywipe-C
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
150/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Descripción
El borde suave es ideal para su uso en superficies que son vulnerables a los arañazos. La toallita es resistente a productos químicos y excepcionalmente baja en partículas y residuos extraíbles, lo que las hace ideales para una limpieza delicada. Las toallitas se lavan y envasan en una sala limpia ISO Clase 4.
Características& Ventajas
- Recomendado para entornos ISO Clase 5 a 8
- El borde suave es ideal para su uso en superficies que son vulnerables a los arañazos.
- Bajo contenido tanto de partículas como de extraíbles para reducir la posibilidad de contaminación
- Su buena capacidad de absorción la hace compatible con muchos disolventes
- Resistente a la abrasión y a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiar |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
| Cantidad de embalaje | 150/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Mostrar más |