Learn More
Ratiolab™ Pipetas serológicas de poliestireno
Marca: Ratiolab™ 3105011
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Poliestireno de vidrio | |
Sí | |
3 mL | |
Plástico/papel | |
5 mL | |
Pipeta serológica |
Estéril | |
0,1 mL | |
250/paq. | |
Transparente | |
295 mm |