Learn More
Macherey-Nagel™ Polystyrene Resin 'RP HPLC Separation Column
Marca: Macherey-Nagel™ 719454
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Poliestireno | |
4,6 mm | |
2610 psi (180 bar) | |
Desde 1 hasta 13 | |
L21 | |
Polímero | |
Fase inversa | |
Columna de separación para HPLC RP |
Columna de análisis | |
150 mm | |
5 μm | |
100Å | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Fase inversa | |
Poliestireno |