Learn More
Kartell™ Polystyrene Petri Dishes
Constructed from crystal clear polystyrene for optical clarity. Kartell™ Polystyrene Petri Dishes are suited for routine lab work and bacteriologial research.
Marca: Kartell™ 0036400
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Desechables
- Placa Petri transparente fabricada con PS (poliestireno)
- Diseñada para el trabajo rutinario en el laboratorio
- Se puede utilizar en la investigación bacteriológica
- Marcaje CE y aprobada por la IVD
Especificaciones
CE/IVD | |
Sí | |
Forma redonda | |
4 | |
4 secciones | |
Sí |
Transparente | |
Poliestireno | |
Esterilización por rayos beta | |
Para trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica | |
500 | |
90 mm |