Learn More
Deltalab™ Polystyrene Petri Dish
Petri Dish made of highly transparent polystyrene.
Marca:  Deltalab™ 200200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12024353
  • 88.51€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Highly transparent polystyrene.
  • Available aseptic or sterile.
Especificaciones
Especificaciones
CE, IVD
Poliestireno
No estéril
1
500/paquete
14 mm
3.5 in.
Stackable Petri dish with three vents, aseptic
Redondo
Placa de Petri
Ideal for general growth of all types of organisms or microorganisms, aerobic and / or anaerobic
0.55 in.
90 mm