Learn More
VITLAB™ Polypropylene Y-shape Connectors
Marca:  VITLAB™ 80467
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15292759
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Connector
Polypropylene
20 Pack
Autoclavable
For 8 to 9mm tubing I.D.
Y