Learn More
Deltalab™ Polypropylene Universal Macro Pipette Tips
Marca: Deltalab™ 200012B
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
De 10 a 1000 μl | |
Azul | |
CE, IVD | |
Macro | |
Polipropileno |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
En envase individual | |
Pipeteador Eppendorf™ |