Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa no estériles de polipropileno
Los filtros de jeringa no estériles de polipropileno Fisherbrand™ son membranas hidrófilas con resistencia a la mayoría de los disolventes orgánicos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Hydrophilic membrane
- High chemical compatibility
- Resistance to most of organic solvents
- Chemical compatibility: pH 1-14
- Water flow : - 36m3/m2/hr/bar (0.45μm) and 21m3/m2/hr/bar (0.2μm)
- Bubble point: 300kPa (0.45μm); 430kPa (0.2μm)
Especificaciones
Flujo de agua: 0.2μm | |
Non-sterile | |
Filtro de jeringa |
Polipropileno | |
Hydrophilic | |
25 |