Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas de almacenamiento de microtubos de polipropileno
Organice al instante los tubos de ensayo de microcentrífuga en cualquier laboratorio
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0012
Detalles adicionales : Peso : 0.78100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15570062
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 × 5 array
Especificaciones
Especificaciones
Microtube Storage Rack
Assorted Fluorescent
Polypropylene
5/Pk.
26.7 cm
22.9 cm
12.7 cm
Autoclavable
Tubes (2 mL)
80
10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm)
10.5 in.
9 in.
5 in.