Learn More
Kartell™ Punta de polipropileno
Diseñadas con gran claridad y excelentes propiedades que repelen el agua para retener las muestras en la punta el mínimo posible. Las puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™ incluyen un centrado preciso del orificio en el extremo de la punta para garantizar una administración exacta de la muestra.
Marque: Kartell™ 0964300
Informations supplémentaires : Peso : 0.01000kg
Description
- La construcción de polipropileno sin cadmio proporciona una alta claridad y propiedades hidrófugas
- Especialmente diseñado para pipetas automáticas Kartell, pero ofrecen excelentes resultados con la mayoría de las marcas de micropipetas disponibles
- Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
- Entrega precisa de la muestra, retención mínima de la muestra con la punta
- La selección de envases satisface una variedad de necesidades:
- bolsa a granel
- envasados en gradillas
- reposiciones para recarga de gradillas
Spécification
De 5 a 200 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Micropipeta Kartell™, Pipeteador Eppendorf™, Micropipeta Sartorius™ Biohit™, Oxford™, Micropipeta Hamilton™ |
Natural | |
CE, IVD | |
Retención baja | |
Polipropileno virgen sin cadmio |