Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks
The racks can be assembled securely and permanently with minimum handling. Increased distances between positions allow perfect fit of screw cap or snap lid tubes.
Marca: BRAND™ 4341001
69.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Polipropileno relleno, diseño resistente.
- Gradillas apilables con posiciones alfanuméricas.
- Temperatura de funcionamiento – 20 a 90 °C.
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285.
- Densidad de 1,2 g/cm3. No flota en baños de agua.
- Las gradillas se suministran en dos piezas (11 mm de diámetro para tubos de microcentrífuga)
Especificaciones
6 x 14 | |
Tubos (84, hasta 13 mm de diámetro) | |
Sí | |
De -20 °C a +90 °C | |
13 mm |
Azul | |
Polipropileno | |
5 | |
265 x 126 x 38 mm |