Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks
The racks can be assembled securely and permanently with minimum handling. Increased distances between positions allow perfect fit of screw cap or snap lid tubes.
Marca:  BRAND™ 4341053
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10528921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Filled Polypropylene, sturdy construction.
  • Stackable racks with alphanumerical positions.
  • Operating temperature -20 to 90°C.
  • Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285.
  • Density 1.2 g/cm3. Will not float in water bath.
  • Racks are supplied in two pieces (11mm dia. for microcentrifuge tubes)
Especificaciones
Especificaciones
8 x 16
Yellow
Polypropylene
5
265 x 126 x 38 mm
Autoclavable, 121°C
Tubes (28, up to 11 mm dia.)
Yes
-20°C to +90°C
11 mm