Learn More
Cytiva Unidades de filtración del sistema de filtración microbiológico MBS II
Elimina los largos procedimientos de esterilización. Las unidades de filtración del sistema de filtración microbiológico MBS II Whatman™ combinan la membrana y el embudo en una sola unidad preensamblada para una filtración simple y de alto rendimiento con resultados reproducibles y un riesgo mínimo de contaminación cruzada.
Marca: Cytiva 10445903
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
Descripción
El sistema de filtración microbiológico Whatman™ MBS II fue diseñado para proporcionar un control completo sobre el proceso de filtración de muestras. Una unidad de filtración todo en uno premontada se conecta a un colector de vacío (se vende por separado). La muestra se vierte en la unidad de filtración para su filtración estéril. A continuación, la unidad se separa y se retira la membrana para transferirla a una placa de agar. Se utiliza una nueva unidad de filtración estéril para la siguiente muestra, sin necesidad de esterilizar el sistema.
- Manipulación sencilla: Las unidades listas para usar eliminan los complicados procedimientos de esterilización
- Reducción del tiempo de prueba: No es necesario esterilizar entre muestras, lo que reduce el tiempo de análisis en un 50%
- Compatible: La membrana es compatible con todos los formatos de placas de agar y Petri
- No se necesita llama: La unidad de filtración combinada minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Ventilación estéril: La muestra está protegida por una tapa con respiradero durante la filtración
- Resultados reproducibles: La unidad de filtración del sistema cerrado reduce la posibilidad de error externo.
- Aplicaciones: Fabricación farmacéutica, análisis de agua procesada, pruebas de bioburden sobre materias primas, Control de calidad de productos finales no estériles, análisis de agua potable
La membrana de ésteres de celulosa mixta (ME) es hidrófila y es ideal para soluciones acuosas. El filtro blanco dispone de una rejilla negra para una evaluación cuantitativa sencilla de los recuentos de microorganismos. Después de la filtración, se retira la membrana de la unidad de filtro y se incuba en un medio nutritivo para que se puedan evaluar las colonias de forma individualizada.
Especificaciones
Filtro blanco con rejilla negra | |
Polipropileno | |
Filtración estéril de muestras microbiológicas, por ejemplo, pruebas farmacéuticas | |
Paquete de 24 |
Colector de vacío (mfr 10445990) | |
0,2 μm | |
Membrana: Ésteres de celulosa mixta (ME) | |
100 ml |