Learn More
Masterflex™ Polypropylene Male Luer Fitting
18.45€ - 24.95€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15252560
|
Masterflex™
45518-58 |
Encaja en el tapón Luer macho |
21.80€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15330491
|
Masterflex™
45508-80 |
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × acoplador Luer hembra |
24.95€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15353312
|
Masterflex™
45518-44 |
Encaja en Luer macho × manguera dentada de 1,41 mm (1/18 pulgadas) |
19.55€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15313322
|
Masterflex™
45518-74 |
Encaja en anillos Luer Lock a presión |
18.45€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Polipropileno | |
Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos | |
25/pack |