Learn More
Masterflex™ Conector Luer hembra de polipropileno
Código de producto. 15330491
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × acoplador Luer hembra
Encaja en Luer macho × manguera dentada de 1,41 mm (1/18 pulgadas)
Encaja en anillos Luer Lock a presión
Encaja en el tapón Luer macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15330491 Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × acoplador Luer hembra paquete de 25
15252560 Encaja en el tapón Luer macho paquete de 25
15353312 Encaja en Luer macho × manguera dentada de 1,41 mm (1/18 pulgadas) paquete de 25
15313322 Encaja en anillos Luer Lock a presión paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15330491 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550880
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × acoplador Luer hembra
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Conector Luer macho