Learn More
Taburete de cinco ruedas de polipropileno
Marca: dbo sieges AP7B2D1NE2
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Descripción
Taburete de polipropileno• Taburete de polipropileno PP
Especificaciones
Taburete | |
5 ruedas ramificadas | |
610 mm | |
1 unidad | |
No |
Ergonómico/a | |
688 mm | |
Contorneado | |
Height | |
Polipropileno |