Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Depth Filter
Protects and prolongs the life of RO membranes. Fisher Scientific™ Polypropylene Depth Filters are for use with Accu500 Ultrapure Water Systems.
77.35€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Accu500 Ultrapure Water System |
---|---|
Fondo (métrico) | 254 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15419649
|
Fisherbrand™
|
Pore size: 10μm |
77.35€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15409649
|
Fisherbrand™
|
Pore size: 1μm |
77.35€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in two pore sizes: 1μm and 10μm
- Protects RO membranes
- Filters microorganisms and particles from tap water
Especificaciones
Accu500 Ultrapure Water System | |
254 mm |