Learn More
Masterflex™ Antimicrobial Polypropylene Barbed Fittings
These single barb fittings offer natural silver protection for the fitting in applications where microorganism growth is likely. Using the AgION™ technology the fittings inhibit the growth of microorganisms on the surface of the fitting.
Marca: Masterflex™ 06368-04
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
- Cumple con las normas EPA
- Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
- La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
- El tratamiento de plata no contaminará su muestra
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Fabricados con polipropileno
- Método de esterilización de óxido de etileno (ETO) o gamma
- Disponibles en configuraciones rectas y en forma de Y
Especificaciones
Racor dentado | |
DI de tubos de 1/4 pulg. | |
Crecimiento microbiano | |
Óxido de etileno y gamma | |
Recto | |
30 psi (2 bar) |
Polipropileno | |
10/pack | |
Orificio de 3,56 mm | |
8 mm | |
Azul claro |