Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Conical Bottom 384 Deepwell DNA LoBind Plate
LoBind, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Marca: Eppendorf™ 0030523105
393.60 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Las placas de pocillos profundos de polipropileno Eppendorf combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Facilidad de uso automática probada
- Conforme a la norma SBS
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
Polipropileno | |
200 μl | |
Sí | |
40/pack |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 Y EN 13485 | |
16 x 24 | |
384 | |
V | |
40 | |
Sí |