Learn More
Kartell™ Embudo analítico de polipropileno
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga de hasta 11,000 RCF. Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
Marca: Kartell™ 0129800
16.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga (RCF) de hasta 11 000.Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
- Disponible con tapón
- Fabricados en polipropileno o polietileno
- Esterilizable en autoclave
- Marcado CE
- Aptos para IVD
Especificaciones
11 xg | |
Sí | |
Translúcido | |
Análisis de muestras | |
30 mm | |
1000/paq. | |
0,5 ml |
CE–IVD | |
0,5 ml | |
Polipropileno | |
Vitatron | |
Tapón plano a presión | |
Cartón |