Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo en F de polipropileno de 96 pocillos
Fabricadas con polipropileno para una alta resistencia a los productos químicos habituales y buena estabilidad térmica. Las microplacas de 96 pocillos Greiner Bio-One– son ideales para el almacenamiento de reactivos activos, muestras de pacientes o biomoléculas.–
Marca:  Greiner Bio-One 655261
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093241
  • 474.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad a la producción a través de un sistema de número DE LOTE definido
  • Aplicaciones: - almacenamiento a largo plazo de agentes activos - almacenamiento de muestras de pacientes en diagnóstico - almacenamiento de ADN o ARN, cultivos de stock
  • Dimensiones externas uniformes
  • El espaciado entre pocillos es de 9 mm
  • Codificación de pocillos alfanuméricos Alta resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas (de -196 a +121 °C)
  • Sellable con películas adhesivas y sellador térmico o tapetes
  • Fondo sólido
  • Perfil del pozo: Fondo F/pocillo de chimenea (fondo plano)
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Polipropileno
Estéril
Plano
100/caja
Sin tapa
Transparente
96
Sin tratar
Almacenamiento a largo plazo de agentes activos
De – 196C a 121 °C