Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 400-10 Glass Plates
Marca:  Macherey-Nagel™ 808072
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226911
  • 256.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
50/Paq.
Placa de vidrio
0,1 mm
10 x 20 cm