Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711028.1000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10526131
  • 3075.00€ / 1000 g
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
25-40 μm
POLYGOPREP de 1000 a 30
1 kg
Polygoprep
1000 Å
De 2 a 8
POLYGOPREP C18
Cromatografía líquida