Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Etil acetato
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
LYOB (etiquete su propio frasco)
Metanol
Descripción
- La válvula patentada elimina el goteo y permite que el frasco se utilice en posición vertical o invertida
- Rombo de la NFPA a todo color
- Tapones de colores para una mejor identificación
- Frascos de LDPE con tapones de polipropileno
- Los frascos de hipoclorito sódico son blancos para la protección contra la luz
- Disponibles en frascos de 250 ml, 500 ml o 1 l Para dispensar agua y disolventes comunes.
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de polipropileno amarillo |
Chemical Label | Hipoclorito de sodio (lejía) |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 53 mm |
Incluye | Tapón de polipropileno amarillo |
Material | Polietileno |
Cantidad | Paquete de 4 |