Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado
Catalog Number 12398128
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Etil acetato
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
LYOB (etiquete su propio frasco)
Metanol
Permite la dispensación de frasco de lavado en una posición vertical o invertida. Los tapones de polipropileno codificados por colores del frasco de lavado de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado Bel-Art™ SP Scienceware™ facilitan y agilizan la identificación.
  • La válvula patentada elimina el goteo y permite que el frasco se utilice en posición vertical o invertida
  • Rombo de la NFPA a todo color
  • Tapones de colores para una mejor identificación
  • Frascos de LDPE con tapones de polipropileno
  • Los frascos de hipoclorito sódico son blancos para la protección contra la luz
  • Disponibles en frascos de 250 ml, 500 ml o 1 l Para dispensar agua y disolventes comunes.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de polipropileno amarillo
Chemical Label Hipoclorito de sodio (lejía)
Tipo de producto Frasco lavador
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 53 mm
Incluye Tapón de polipropileno amarillo
Material Polietileno
Cantidad Paquete de 4
Color del tapón Amarillo
Certificaciones/conformidad Conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Boca Ancha