Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de polietileno para M710 M610 y M611
Etiquetas sin adhesivo de polietileno para M611, M610 y M710
Marca: Brady™ 312056
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611. Estas referencias también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas M710 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollos (M71-ADAPT).
- Etiqueta sin adhesivo multiusos que se puede utilizar para numerosas aplicaciones, incluidas la identificación de cables multiconductores, de inventario, equipos, dispositivos de bloqueo, seguridad durante reparaciones y trabajos en curso, etc. Etiqueta sin adhesivo extremadamente resistente al desgaste y con un rendimiento excelente ante el frío.
- El polietileno laminado ofrece una resistencia al rasgado extrema y un rendimiento ante el frío excelente.
Especificaciones
100 Labels | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling;Inventory and inspection labelling;Lockout tagout;Safety identification;Wire and Cable Labeling | |
3 in. | |
0.216 mm | |
-40°F to +120°F | |
19.05 mm | |
5.59 x 1.58 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
76.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
0.758 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |