missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Polyethylene Straight Connector, pack of 100
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 30625-87
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
- Los conectores dentados están diseñados para ofrecer un montaje rápido y fácil sin herramientas
- Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Conector recto | |
No esterilizable en autoclave | |
5/16 pulg | |
5/16 pulg | |
Translúcido |
Conector dentado | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
5/16 pulg | |
Óxido de etileno |