Learn More
Kartell™ Viales de polietileno para muestras de fondo plano
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
35 ml
Grosor (métrico):
0,98mm
1,6mm
Descripción
- Cómodas tapas con bisagras acopladas a presión
- Ligero e irrompible
- Translúcido
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa con bisagras a presión |
Tipo de producto | Vial para muestras de fondo plano |
Capacidad (métrico) | 1 ml |
Incluye | Tapa con bisagras a presión |
Material | Polietileno |
Grosor (métrico) | 0,98mm |