Learn More
CEEC Corporation Rodillos de polvo de polietileno
Código de producto. 11823062
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para superficie lisa
Para superficies rugosas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11823062
Marca: CEEC Corporation 178379
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polyethylene Dust Rollers, anti-dust and anti-bacterial adhesive rollers, have a sticky surface, creating an effective way to remove contaminating dust and particles from flat surfaces in your controlled environment, such as walls and floors.
  • Eliminates bacterial contamination and dust from flat surfaces
  • For clean room walls, etc.
  • Roll made up of adhesive sheets with polyethylene film coated with a solvent-free aqueous base that retains dust and bacteria
  • After use, detach the contaminated sheet to have a new clean surface
  • Roll for rough surface width 30 cm
  • Box 4 rolls 20 sheets
  • Compulsory accessories stainless steel/polyethylene support and telescopic handle 90 to 180 cm (sold separate)
Especificaciones
Tipo de producto Rodillo para el polvo
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para superficies rugosas
Cantidad de embalaje 4 paq.