Learn More
Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves
Catalog Number 11811280
Click to view available options
Diámetro del puño (métrico):
156
186
300
Tamaño:
7
8
9
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Confortable y flexible
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
Certificaciones/conformidad CE 0333 Certified
Color White
Desechables Single-use
Material Polyethylene
Tipo de producto Dry Box Gloves
Tamaño 8
Esterilidad Sterile
Temperature (Metric) Max 25°C
Grosor (imperial) 15 mil
Para utilizar con (aplicación) Nuclear industries, Life sciences
Cantidad 2/Pk.
Resistente a To Ozone, UV/Chemical
Longitud (métrico) 762 to 812 mm
Diámetro del puño (métrico) 156