Learn More
Kartell™ Frascos de polietileno con cuentagotas
Catalog Number 10031071
Click to view available options
Capacidad: 250 ml
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con un frasco cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo. El frasco con cuentagotas de tipo Ranvier de Kartell™ viene completo con un tubo de polietileno y una tetina de goma para una dispensación gota a gota o un flujo.
  • Incluye tubo de PE y tetina de goma
  • Adecuado para productos alimenticios
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Neutral
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tubo de polietileno, tetina de goma
Material Polietileno
Cantidad Paquete de 10
Tipo Frascos cuentagotas
Línea de productos Frasco
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 140 mm